Tampone ESD, Micro Alpha®
Micro tamponi ESD, 90,5 mm
Codice catalogo 710-0580
New Product
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
La testa del bastoncino è composta da maglia di poliestere alfa estremamente pulita, lavata, a due strati con bastoncino flessibile integrato.
- Per l'impiego con numerosi detergenti e solventi
- Il bastoncino in Stat-Rite® privo di additivi contaminanti garantisce una conduzione sicura delle scariche elettrostatiche senza contaminazione
- Con la scritta 'a prova di cariche elettrostatiche' sul bastoncino
Bastoncino detergente antistatico per la pulizia di aree di piccole dimensioni, fessurate e fresate.
: Sacchetto nel sacchetto.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Descrizione:Micro tamponi ESD
- Lunghezza:90,5 mm
- Seq:2
- Legante:Thermal
- Materiale manico:Transplex®
- Lunghezza impugnatura:80,5 mm
- Materiale testa:Poliestere Alpha® lavorato a maglia
- Lunghezza testa:10 mm
- Cat. No.:710-0580
- Larghezza impugnatura:3 mm
- Larghezza testa:4 mm
- Colore manico:Translucent