Orders LinkContactUsLinkComponent
Tampone con testa di spugna a punta, Constix®
Tampone con testa di spugna a punta, Constix®
ESD swabs, SF-13ESD, head: 0,76×17,8 mm, handle Ø 2,5 mm, 81,3 mm
Codice catalogo 710-0573
Nome del fornitore:   CONTEC
Tampone con testa di spugna a punta, Constix®
Codice catalogo 710-0573
Nome del fornitore:  CONTEC
Tampone con testa di spugna a punta, Constix®
Tampone con testa di spugna a punta, Constix®
ESD swabs, SF-13ESD, head: 0,76×17,8 mm, handle Ø 2,5 mm, 81,3 mm
Price
SFr. 222.00
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
This static-safe swab consists of a pointed-tip sealed foam head attached to a conductive polymer handle.
  • ESD handle is great for static-sensitive applications
  • Fine point enables access to very small areas and crevices
  • Polyurethane foam head provides good particle entrapment and removal
  • Contains no binders or adhesives
The absorbent foam enables solvents, such as isopropanol and ethanol, to be readily sorbed for applications involving solvent delivery and removal.
The SF-13ESD is also compatible and sorbent with most common solvents. Not recommended for use with ketones, such as acetone or MEK.
Confezione: Swabs are packed 500 per case.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Descrizione:
    ESD swabs, SF-13ESD, head: 0,76×17,8 mm, handle Ø 2,5 mm
  • Lunghezza:
    81,3 mm
  • Cat. No.:
    710-0573
  • Larghezza impugnatura:
    2,5 mm
  • Lunghezza impugnatura:
    63,5 mm
  • Lunghezza testa:
    17,8 mm
  • Larghezza testa:
    0,76 mm