Orders LinkContactUsLinkComponent
Tamponi a compressione media, CleanFoam®
Tamponi a compressione media, CleanFoam®
, PP/foam, 70 mm
Codice catalogo TEXWTX752B
New Product
Nome del fornitore:   Texwipe
Tamponi a compressione media, CleanFoam®
Codice catalogo TEXWTX752B
Nome del fornitore:  Texwipe
New Product
Tamponi a compressione media, CleanFoam®
Tamponi a compressione media, CleanFoam®
, PP/foam, 70 mm
Price
SFr. 611.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Il tampone presenta una testina in PU compressa con punta affilata di precisione e nervature laterali su un manico corto in PP.
  • Contenuto di residui non volatili molto basso
  • Tampone altamente assorbente con basso contenuto di particolato
  • Realizzato in schiuma di poliuretano con porosità di 100 pori per pollice
Utilizzabile per applicazioni industriali dall’assemblaggio generale alle camere bianche.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage: Confezionamento Bag-Within-A-Bag processato in cleanroom.
Attention: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Seq:
    3
  • Asta/testa:
    PP/foam
  • Cat. No.:
    TEXWTX752B
  • Larghezza impugnatura:
    2,5 mm
  • Lunghezza impugnatura:
    50 mm
  • Lunghezza testa:
    20 mm
  • Larghezza testa:
    3,4 mm