Tampone, testa piccola compressa CleanFoam®
Catalog # 710-0576
Supplier: Texwipe
Specifications
- Lunghezza impugnatura:50 mm
- Larghezza impugnatura:2,4 mm
- Lunghezza testa:17 mm
- Larghezza testa:3,5 mm
- Descrizione:Barretta di pulizia piccola, compressa
- Lunghezza:67 mm
- Forma testa:Pointed
- Asta/testa:PP/foam
- Conf:500
Specifications
About this item
Bastoncini detergenti per la pulizia di aree di dimensioni molto ridotte, in particolare di fessure stretti di componenti e parti di ricambio.
- Rilascio minimo di particelle
- Composto da una testa CleanFoam di piccole dimensioni, compressa e appuntita e di un bastoncino in polipropilene resistente
- Testa di poliuretano espanso è stata lavata con solvente per ridurre il rilascio di residui non volatili
Adatto anche per l'applicazione precisa di solventi e detergenti.
Packaging: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904