Tampone, testa rettangolare di spugna, CleanFoam®
: Texwipe
Tampone rinforzato termicamente, ideale per applicazioni che richiedono elevato potere di assorbimento, ridotto rilascio di particelle e distribuzione uniforme di solventi.
- Il materiale morbido e l'abrasione ridotta proteggono i componenti sensibili
: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Catalog No:
- 710-0551
- Lunghezza testa:
- 26 mm
- Larghezza testa:
- 13 mm
- Lunghezza impugnatura:
- 102 mm
- Larghezza impugnatura:
- 5 mm
Frequently Bought Together