Tampone, testa grande rotonda in cotone, CleanFoam®
Supplier: Texwipe
Certificates
About this item
Bastoncino detergente rinforzato termicamente in poliuretano espanso con una porosità di 100 pori per pollice.
- Head will not crack or chip
- Inherent softness and low abrasion protect delicate components
- Large circular head on a long and easy grip handle
Può essere utilizzato per numerose applicazioni industriali, da interventi di montaggio generali fino all'impiego in ambienti controllati. Ideale per applicazioni che richiedono elevato potere di assorbimento, ridotto rilascio di particelle e distribuzione uniforme di solventi.
Packaging: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Catalog No:
- 710-0548
- Lunghezza testa:
- 26 mm
- Larghezza testa:
- 20 mm
- Lunghezza impugnatura:
- 106 mm
- Larghezza impugnatura:
- 6,6 mm