ContactUsLinkComponent
Tampone, Alpha®, testa piccola
  710-0557
 :  Texwipe
undefined
Tampone, Alpha®, testa piccola
  710-0557
 :  Texwipe
  • Lunghezza impugnatura:
    58 mm
  • Larghezza impugnatura:
    3 mm
  • Lunghezza testa:
    12 mm
  • Larghezza testa:
    4 mm
  • Descrizione:
    Tampone a punta piccola
  • Lunghezza:
    60 mm
  • Seq:
    01
  • Asta/testa:
    PP/PE
  • Conf:
    2.500
Il tampone per pulizia è realizzato in filo continuo di poliestere al 100% applicato sul bastoncino stesso mediante fusione a caldo. In questo modo, i bordi liberi vengono sigillati per minimizzare il rilascio di fibre e rendere superfluo l'uso di colle contaminanti.
  • Elevato potere assorbente grazie alla struttura a due strati
  • Il poliestere morbido e non abrasivo è particolarmente adatto per superfici sensibili
  • Il bastoncino compatto e la testa resistente integrata garantiscono una tenuta stabile
  • Ridotto rilascio di particelle e di sostanze estraibili
  • Eccellente resistenza chimica
 : trattata in ambiente sterile. Confezione Bag-in-Bag.
 : *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904