Tampone, Absorbond®
Tamponi con manico lungo, In PE/PP, 162,3 mm
TEXWTX762
New Product
: Texwipe
Il bastoncino detergente morbido non abrasivo è ideale per la pulizia di componenti ottici sensibili, compresi lenti rivestite, sensori a fibre ottiche e specchi.
- Con testa di tessuto di poliestere antispruzzo per il rilascio minimo di residui volatili e particelle
- Testa flessibile integrata di medie dimensioni e bastoncino di polipropilene lungo
- Eccellente resistenza chimica
Packaging: lavorazione in ambiente controllato; sacchetto nel sacchetto.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Descrizione:Tamponi con manico lungo
- Lunghezza:162,3 mm
- Asta/testa:In PE/PP
- Cat. No.:TEXWTX762
- Larghezza impugnatura:3,3 mm
- Lunghezza impugnatura:145,5 mm
- Lunghezza testa:16,8 mm
- Larghezza testa:6,8 mm