ContactUsLinkComponent
Tampone, di cotone ricoperto di spugna
Tampone, di cotone ricoperto di spugna
  710-0544
 :  Texwipe
undefined
Tampone, di cotone ricoperto di spugna
  710-0544
 :  Texwipe
  • Lunghezza impugnatura:
    126 mm
  • Larghezza impugnatura:
    2,2 mm
  • Lunghezza testa:
    28 mm
  • Larghezza testa:
    13,5 mm
  • Descrizione:
    Bastoncino detergente di ovatta rivestito di materiale espanso
  • Lunghezza:
    154 mm
  • Asta/testa:
    Wood/cotton
  • Conf:
    2.500
Swab with open-cell PU foam head. This surrounds a cotton bud core, which provides cushioned support and additional sorbency.
  • Highly absorbent
  • Low fibre and particle generation
  • Good chemical resistance
Used for cleaning surfaces and hard-to-reach areas.
 : Bag-within-a-bag.
 : *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904