ContactUsLinkComponent
Supporti per palloni a fondo tondo
Supporti per palloni a fondo tondo
  214-1920
 :  KARTELL
undefined
Supporti per palloni a fondo tondo
  214-1920
 :  KARTELL
  • Ø superiore:
    160 mm
  • Altezza:
    49 mm
  • Conf:
    1
Supporto sicuro e antiscivolo per i palloni e per altri recipienti con fondo tondo. Gli anelli interni concentrici consentono l'alloggiamento di palloni da 10 ml a 10 l. PP, bianco. Circolare con interno a gradini.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Resiste a temperature fino a 125 °C
  • Impilabile