Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a pressione
Tappi a pressione
Nome del fornitore:   KARTELL
Tappi a pressione
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Tappi a pressione
Tappi a pressione
9 varianti
Product Details & Documents
Per la chiusura di fiale e provette per campioni in vetro o in plastica.
  • PE, colore naturale
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Economico
  • Grandezza confezione adeguata all'uso
* conico
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø inferiore
    Ø superiore
    Disponibilità
    Price
  • naturale
    10,5 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 100 ST
       SFr. 7.50
  • naturale
    14 mm
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 9.60
    SFr. 9.60
    1 * 100 ST
       SFr. 9.60
  • naturale
    14,5 mm
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 17.70
    SFr. 17.70
    1 * 100 ST
       SFr. 17.70
  • naturale
    16 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 10.80
    SFr. 10.80
    1 * 100 ST
       SFr. 10.80
  • naturale
    22 mm
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 16.20
    SFr. 16.20
    1 * 100 ST
       SFr. 16.20
  • naturale
    28 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 22.10
    SFr. 22.10
    1 * 100 ST
       SFr. 22.10
  • naturale
    33 mm
    35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 27.90
    SFr. 27.90
    1 * 100 ST
       SFr. 27.90
  • naturale
    38 mm
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 100 ST
       SFr. 29.50
  • naturale
    15,5 mm
    17 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 10.00
    SFr. 10.00
    1 * 100 ST
       SFr. 10.00