Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a pressione, VacuCap®
Tappi a pressione, VacuCap®
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Tappi a pressione, VacuCap®
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Certificates
Tappi a pressione, VacuCap®
Tappi a pressione, VacuCap®
13 varianti
Product Details & Documents
Tappi ideali per provette per reagenti, campioni e colture in vetro e plastica, LDPE, colorati.
  • I tappi monouso sono un'alternativa economicamente conveniente ai tappi standard
  • Tappo a doppia flangia per una tenuta impermeabile e sicura
  • Con codice colore per l'identificazione del campione
Flessibili per proteggere da aerosol o microorganismi altamente infettivi. Campioni protetti da contaminazioni incrociate e ambiente di lavoro protetto da infezioni causate dalle fuoriuscite. Il tappo a doppia flangia garantisce una tenuta impermeabile ed ermetica per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la centrifuga.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø inferiore
    Disponibilità
    Price
  • naturale
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • rosso
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • blu
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • verde
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • giallo
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • grigio
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 38.60
    SFr. 38.60
    1 * 1.000 ST
       SFr. 38.60
  • naturale
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • rosso
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • blu
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • verde
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • giallo
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • lavanda
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70
  • grigio
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 39.70