Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Rotaflo®
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, Rotaflo®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Stopcocks, Rotaflo®
15 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE needle valve.
  • Lubricant is not required (no seizure, no contamination with grease)
  • Interchangeable elements
  • Precise flow control
These chemically inert stopcocks can be used at temperatures up to +200 °C. Two different models are available: general purpose (vacuum rating up to 10-4 mm Hg) and high performance (vacuum rating up to 10-9 mm Hg).
Product Family Options
General purpose stopcocks, straight pattern
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 377.00 SFr.
    377.00 SFr.
    1 * 5 ST
       377.00 SFr.
  • 6 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 108.00 SFr.
    108.00 SFr.
    1 * 1 ST
       108.00 SFr.
  • 10 mm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 1 840.00 SFr.
    1 840.00 SFr.
    1 * 10 ST
       1 840.00 SFr.
General purpose stopcocks, right angle pattern
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 75.40 SFr.
    75.40 SFr.
    1 * 1 ST
       75.40 SFr.
  • 6 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 105.00 SFr.
    105.00 SFr.
    1 * 1 ST
       105.00 SFr.
High performance stopcocks, straight pattern
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 149.00 SFr.
    149.00 SFr.
    1 * 1 ST
       149.00 SFr.
  • 3 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 149.00 SFr.
    149.00 SFr.
    1 * 1 ST
       149.00 SFr.
  • 6 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 186.00 SFr.
    186.00 SFr.
    1 * 1 ST
       186.00 SFr.
  • 6 mm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 760.00 SFr.
    760.00 SFr.
    1 * 5 ST
       760.00 SFr.
  • 10 mm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 287.00 SFr.
    287.00 SFr.
    1 * 1 ST
       287.00 SFr.
High performance stopcocks, right angle pattern
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 154.00 SFr.
    154.00 SFr.
    1 * 1 ST
       154.00 SFr.
  • 3 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 154.00 SFr.
    154.00 SFr.
    1 * 1 ST
       154.00 SFr.
  • 6 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 194.00 SFr.
    194.00 SFr.
    1 * 1 ST
       194.00 SFr.
  • 6 mm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 153.00 SFr.
    153.00 SFr.
    1 * 1 ST
       153.00 SFr.
  • 10 mm
    13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 268.00 SFr.
    268.00 SFr.
    1 * 1 ST
       268.00 SFr.
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0230
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 161.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 6 mm
    Replacement key, bore Ø 6 mm
    229-0231
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 222.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    Replacement locking ring for key with bore 6 mm
    BIBBLR6
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 53.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0226
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 103.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    229-0229
    High performance Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 115.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    Replacement locking ring for key with bore 3 mm
    BIBBLR3
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 36.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 10 mm
    Replacement key, bore Ø 10 mm
    229-0234
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 345.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement key, bore Ø 3 mm
    Replacement key, bore Ø 3 mm
    BIBBGP3K
    General purpose Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 142.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    Replacement locking ring for key with bore 10 mm
    BIBBLR10
    Rotaflo® stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 49.50