Spatula
Spatola, in polipropilene, con estremità di 2 forme diverse, 245 mm, 15 mm, bianco
Codice catalogo 441-0215
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP. Two differently shaped spatula ends (approx. 15 mm wide).
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Spatola, in polipropilene, con estremità di 2 forme diverse
- Lunghezza:245 mm
- Larghezza lama:15 mm