VWR®, ancorette magnetiche, cilindriche, con anello girevole rimovibile
PTFE nucleo magnetico Alnico V coperto e resistente. Per contenitori con fondo piano. Per contenitori con basi leggermente irregolari.
- Eccellente resistenza chimica
- Resistente alla temperatura, adatto per l'uso ad alte e basse temperature (da −200 a +280 °C)
Frequently Bought Together