Orders LinkContactUsLinkComponent
Splash head, vertical, Quickfit®
Splash head, vertical, Quickfit®
19/26 NS, 24/29 NS
Codice catalogo 201-8691
Nome del fornitore:   SciLabware
Splash head, vertical, Quickfit®
Codice catalogo 201-8691
Nome del fornitore:  SciLabware
Splash head, vertical, Quickfit®
Splash head, vertical, Quickfit®
19/26 NS, 24/29 NS
Price
SFr. 101.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Usually inserted between a flask and still head to prevent 'carry-over' of raw liquid.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    24/29 NS
  • Cono femmina:
    19/26 NS