Indicatori per sterilizzazion
Codice catalogo 489-0046
Nome del fornitore: S▄DPACK MEDICA
Specifiche
- Larghezza:19 mm
- Descrizione:Nastro per sterilizzazione a secco
- Lunghezza:50 m
- Conf:1 Roll
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Nastri indicatori di sterilizzazione a calore secco.
Il nastro (ossido di etilene) passa da bianco a nero dopo 3,5 minuti a 134 °C.
Nastro per sterilizzazione a calore secco (poupinel). Da verde a marrone, in varie tonalità, dopo un certo periodo di tempo a una temperatura compresa tra 155 e 180 °C.