Indicatori per sterilizzazione a calore secco
489-1410
: KARTELL
- Larghezza:19 mm
- Descrizione:Nastro adesivo per la sterilizzazione a calore secco
- Lunghezza:50 m
- Conf:1 Roll
Nastro adesivo.
Progettato espressamente per la sterilizzazione a calore secco (30 minuti a 155 °C). Il colore vira dal bianco al marrone.