Orders LinkContactUsLinkComponent
Permanent marker, Sharpie
Permanent marker, Sharpie
Marcatore permanente, punta fine, nero
Codice catalogo 811-0023
Nome del fornitore:   DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Permanent marker, Sharpie
Codice catalogo 811-0023
Nome del fornitore:  DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
Permanent marker, Sharpie
Permanent marker, Sharpie
Marcatore permanente, punta fine, nero
Price
SFr. 91.70
Log in per disponibilità
1 * 12 ST
Product Details & Documents
These Sharpie markers with long lasting durable fibre tip are permanent on most hard to mark surfaces.
  • Fine tip line width of 1 mm for precision marking
  • Fade and water resistant
  • Quick-drying ink
Excellent for marking cardboard/photo paper/corrugate/wood/metal and foil.
Specifiche
  • Colore:
    nero
  • Descrizione:
    Marcatore permanente, punta fine