Orders LinkContactUsLinkComponent
Carta per cleanroom TexWrite® 22
Carta per cleanroom TexWrite® 22
Carta, A4, TX5811, blu
Codice catalogo 818-0132
New Product
Nome del fornitore:   Texwipe
Carta per cleanroom TexWrite® 22
Codice catalogo 818-0132
Nome del fornitore:  Texwipe
New Product
Carta per cleanroom TexWrite® 22
Carta per cleanroom TexWrite® 22
Carta, A4, TX5811, blu
Price
SFr. 389.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TexWrite® 22, fogli di documentazione per cleanroom in cellulosa saturata di lattice senza riempitivi organici.
  • Ideale per prendere appunti, manuali delle apparecchiature e istruzioni di lavoro
  • Utilizzabile con stampanti laser e fotocopiatrici
Formato: Carta A4 cleanroom bond.
Confezione: 250 fogli per confezione, 10 confezioni per cartone (Bag-Within-A-Bag®).
Attenzione:
Specifiche
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Carta, A4
  • Seq:
    1
  • Modello:
    TX5811