ContactUsLinkComponent
Block-notes autoadesivo, TexWrite® TexNotes
Block-notes autoadesivo, TexWrite® TexNotes
Codice catalogo 818-0124
Nome del fornitore:  Texwipe
undefined
Block-notes autoadesivo, TexWrite® TexNotes
Codice catalogo 818-0124
Nome del fornitore:  Texwipe
Specifiche
  • Colore:
    azzurro
  • Descrizione:
    Blocco per appunti, TX5820
  • Dimensioni:
    76×102 mm
  • Conf:
    10
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Ideale per annotare appunti su documenti, strumenti e altre superfici in ambienti controllati.
  • Low contamination polymeric elastomer adhesive allows TexNotes® to be attached and removed without high residue
Formato: 102×76 mm
Packaging: 72 fogli per blocco, 10 blocchi per pacco; confezione 'sacchetto nel sacchetto'.