Quaderni a spirale per cleanroom TexWrite®
New Product
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Informazioni su questo articolo
Quaderno a spirale per cleanroom TexWrite®, righe tipo college. Una scelta economica per prendere appunti e registrare dati in ambienti critici.
- Stampato con inchiostri a basso sodio resistenti all’IPA
- Si apre completamente in piano e le pagine ruotano liberamente per facilità d’uso
Formato: grande (279×216 mm), medio (216×140 mm), piccolo (127×76 mm).
Packaging: Bag-Within-A-Bag®.
Caution:
3 varianti
Product Details & Documents
Quaderno a spirale per cleanroom TexWrite®, righe tipo college. Una scelta economica per prendere appunti e registrare dati in ambienti critici.
- Stampato con inchiostri a basso sodio resistenti all’IPA
- Si apre completamente in piano e le pagine ruotano liberamente per facilità d’uso
Formato: grande (279×216 mm), medio (216×140 mm), piccolo (127×76 mm).
Packaging: Bag-Within-A-Bag®.
Caution:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreModelloTipoFormato cartaNumero di pagineDisponibilitàPrice
- 818-0129Quaderno, a spiraleSpecifiche:New ProductNew Product
- TEXWTX5742Quaderno, a spiraleSpecifiche:New ProductNew Product
- TEXWTX5741Quaderno, a spiraleSpecifiche:New ProductNew Product