Rack per provette
Supplier: KARTELL
Jump to:
About this item
PS, espanso, bianco.
- Buona resistenza chimica
- Resiste fino a 71 °C
- Estremamente leggeri, impilabili, provvisti di fori che consentono il facile sollevamento
Ideale per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. La profondità dei fori assicura la posizione verticale della provetta. Il modello 212-6201 è concepito appositamente per alloggiare provette da 1,5 ml.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PS, espanso, bianco.
- Buona resistenza chimica
- Resiste fino a 71 °C
- Estremamente leggeri, impilabili, provvisti di fori che consentono il facile sollevamento
Ideale per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. La profondità dei fori assicura la posizione verticale della provetta. Il modello 212-6201 è concepito appositamente per alloggiare provette da 1,5 ml.
Product Family Options
Product Information
- DescrizioneN. di foriper Ø provetteL×P×AAvailabilityPrice