Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pharmacist spoons
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
4 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
  • Narrow shape with extra long, flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Dimensioni cucchiaio
    Disponibilità
    Price
  • BOCH3360
    Spoon in scoop shape
    Spoon in scoop shape
    170 mm
    40×10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.70
    SFr. 3.70
    1 * 1 ST
       SFr. 3.70
  • 231-1281
    Spoon with hole
    Spoon with hole
    200 mm
    30×26 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • 231-1282
    Standard spoon
    Standard spoon
    150 mm
    30×15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.00
    SFr. 4.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4.00
  • BOCH3385
    Standard spoon
    Standard spoon
    150 mm
    20×10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.70
    SFr. 3.70
    1 * 1 ST
       SFr. 3.70