Sessole per polveri
170 mm, 40×10 mm
N° de catalogue 231-1241
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10. Cucchiaio multiuso estremamente versatile.
- Con manico piatto
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
Documents
RSGA029.170_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Lunghezza:170 mm
- Dimensioni cucchiaio:40×10 mm