Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
 :   BOCHEM
Spoons, POLY
 :  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Profilo speciale per una manipolazione leggera e semplice.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabile
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida
Product Family Options
  • Descrizione
    Lunghezza
    Dimensioni cucchiaio
  • Straight
    155 mm
    40×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.10
    SFr. 7.10
    1 * 1 ST
       SFr. 7.10
  • Straight
    185 mm
    40×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • Sharply oblique
    190 mm
    25×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.50
    SFr. 6.50
    1 * 1 ST
       SFr. 6.50
  • Straight
    210 mm
    40×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • Oblique
    215 mm
    70×30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.90
    SFr. 10.90
    1 * 1 ST
       SFr. 10.90
  • Oblique
    250 mm
    65×30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.50
    SFr. 12.50
    1 * 1 ST
       SFr. 12.50
  • Straight
    255 mm
    40×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9.30
    SFr. 9.30
    1 * 1 ST
       SFr. 9.30
  • Straight
    300 mm
    40×20 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
    SFr. 10.00
    1 * 1 ST
       SFr. 10.00
  • Oblique
    300 mm
    65×28 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.90
    SFr. 13.90
    1 * 1 ST
       SFr. 13.90
  • Oblique
    395 mm
    65×30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 18.40
    SFr. 18.40
    1 * 1 ST
       SFr. 18.40
  • Oblique
    500 mm
    65×30 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.30
    SFr. 20.30
    1 * 1 ST
       SFr. 20.30