Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcucchiaio per polveri
Microcucchiaio per polveri
150 mm, 5 mm
Codice catalogo 231-0099
Nome del fornitore:   RSG
Microcucchiaio per polveri
Codice catalogo 231-0099
Nome del fornitore:  RSG
Microcucchiaio per polveri
Microcucchiaio per polveri
150 mm, 5 mm
Price
SFr. 23.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Manico esagonale per una presa migliore.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabile
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    5 mm