Deflagrating spoon
450 mm, 16 mm
Codice catalogo 231-1272
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Made of stainless steel, cup Ø 16 mm. Total length: 450 mm.
Specifiche
- Lunghezza:450 mm
- Dimensioni cucchiaio:16 mm