Weighing spoons with spatula end
Codice catalogo 231-0273
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Conf:1
- Dimensioni cucchiaio:26×16 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
WIRONIT steel, anti-magnetic.
WIRONIT steel, anti-magnetic.