Occhiali protettivi, Axis
Anti-UV (2-1,2), anti-fog, anti-scratch, grigio argento, PC trasparente, senza CONTRAST
Catalog # 111-0072
Supplier: Bollé Safety
Jump to:
Product Details & Documents
Occhiali protettivi dal design moderno, innovativo avvolgente e resistente agli urti, con o senza lente CONTRAST.
- Visione panoramica a 180°
- Lente ad angolazione regolabile e protezioni laterali integrate
- Ponte nasale flessibile e regolabile
- Con comode imbottiture
- Lente CONTRAST: Contrasto intensificato, blocco della luce accecante, filtraggio del 30% della luce blu, causa di mal di testa e affaticamento della vista
Peso: 27 g
CONTRAST lens:
- Intensifies contrast
- Blocks blinding light
- Filters out 30% of blue light, which causes headaches and visual fatigue
Certifications: EN 166, (EN 170, EN-172: Anti-UV 5-2.5)
Specifications
- Tipo:Anti-UV (2-1,2), anti-fog, anti-scratch
- Colore:grigio argento
- Seq:03
- Materiale lente:PC trasparente, senza CONTRAST