Sessole per pesata
Codice catalogo 611-1251
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Specifiche
- Larghezza:10 mm
- Lunghezza:170 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Stainless steel. Ideal for use as weighing scoops, weighing out etc.
- Corrosion resistant
- Robust and convenient to use, autoclavable
- Easy to clean
- For a variety of uses