Mixing spatula, spoon end/sharp end
No. 5, 190 mm, 20 mm, 10 mm
Codice catalogo 231-0253
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Vai a
Product Details & Documents
Mixing spatula No. 5, made of WIRONIT steel.
Specifiche
- Descrizione:No. 5
- Lunghezza:190 mm
- Larghezza lama:10 mm
- Lunghezza lama:20 mm