Vibration spatula
190 mm, 50 mm, 12 mm
Codice catalogo 231-1289
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, plastic shaft. A toothed wheel is turned by a finger making the spatula blade vibrate. This action allows for accurate adding of material.
Specifiche
- Lunghezza:190 mm
- Larghezza lama:12 mm
- Lunghezza lama:50 mm