Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, round, bent
Double spatulas, round, bent
Nome del fornitore:   BOCHEM
Double spatulas, round, bent
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Double spatulas, round, bent
Double spatulas, round, bent
8 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Lunghezza lama
    Larghezza lama
    Disponibilità
    Price
  • 231-2180
    With two small ends
    With two small ends
    200 mm
    17 mm
    7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
  • 231-0613
    With two small ends
    With two small ends
    150 mm
    15 mm
    7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.00
    SFr. 3.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3.00
  • 231-1043
    With two broader ends
    With two broader ends
    180 mm
    25 mm
    7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.40
    SFr. 3.40
    1 * 1 ST
       SFr. 3.40
  • 231-0612
    With two small ends
    With two small ends
    210 mm
    12 mm
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
  • 231-1044
    With two broader ends
    With two broader ends
    210 mm
    25 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.20
    SFr. 4.20
    1 * 1 ST
       SFr. 4.20
  • 231-0611
    With two small ends
    With two small ends
    185 mm
    10 mm
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
  • 231-0614
    With two small ends
    With two small ends
    250 mm
    20 mm
    7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.40
    SFr. 3.40
    1 * 1 ST
       SFr. 3.40
  • 231-1280
    With two small ends
    With two small ends
    130 mm
    10 mm
    5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.90
    SFr. 2.90
    1 * 1 ST
       SFr. 2.90