Orders LinkContactUsLinkComponent
Set di microspatole per polveri
Set di microspatole per polveri
Set di 4 microspatole per polveri, 3/4/5/6 mm
Codice catalogo 231-0196
Nome del fornitore:   RSG
Set di microspatole per polveri
Codice catalogo 231-0196
Nome del fornitore:  RSG
Set di microspatole per polveri
Set di microspatole per polveri
Set di 4 microspatole per polveri, 3/4/5/6 mm
Price
SFr. 33.10
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Lama in acciaio inox 18/10 con manico in plastica nero.
  • Set composto da quattro pezzi, ciascuno dei quali contiene una spatola per polveri larga 3, 4, 5 e 6 mm
  • Lama con eccellente resistenza chimica e termica
  • Lame semicircolari e ad angolo
Specifiche
  • Descrizione:
    Set di 4 microspatole per polveri
  • Larghezza lama:
    3/4/5/6 mm