Orders LinkContactUsLinkComponent
Set di microspatole
Set di microspatole
Set di 4 microspatole, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Codice catalogo 231-0195
Nome del fornitore:   RSG
Set di microspatole
Codice catalogo 231-0195
Nome del fornitore:  RSG
Set di microspatole
Set di microspatole
Set di 4 microspatole, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Price
SFr. 29.40
Log in per disponibilità
1 * 1 SET
Product Details & Documents
In acciaio inox. Set di quattro microspatole da 150 mm (lunghezza totale) con impugnatura in plastica nera.
  • Disponibili lame di 4 larghezze (3, 4, 5, 6 mm) in ciascun set
  • Lunghezza lama 45 mm
Specifiche
  • Descrizione:
    Set di 4 microspatole
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    3/4/5/6 mm
  • Lunghezza lama:
    45 mm