Microspatole per polveri
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Informazioni su questo articolo
In acciaio inox 18/10, antimagnetico.
- Manico esagonale per una presa migliore
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
2 varianti
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico.
- Manico esagonale per una presa migliore
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida