Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Nome del fornitore:   RSG
Spatulas, micro
Nome del fornitore:  RSG
Certificates
Spatulas, micro
4 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Micro spatulas with hexagon handle
  • Heat and chemical resistant
  • Choice of 2, 3 or 4 mm wide blade
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Larghezza lama
    Disponibilità
    Price
  • 231-0234
    Straight spatula end
    Straight spatula end
    150 mm
    4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 5 ST
       SFr. 112.00
  • RSGA531.003
    Straight spatula end
    Straight spatula end
    150 mm
    3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 5 ST
       SFr. 112.00
  • 231-0232
    Round spatula end
    Round spatula end
    150 mm
    3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 5 ST
       SFr. 112.00
  • 231-0231
    Round spatula end
    Round spatula end
    150 mm
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 5 ST
       SFr. 112.00