Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatula
Spoon spatula
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Codice catalogo 231-0111
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Spoon spatula
Codice catalogo 231-0111
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Spoon spatula
Spoon spatula
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Price
SFr. 15.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Double spatula with offset spoon end and scraper end.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifiche
  • Lunghezza:
    190 mm
  • Larghezza lama:
    12 mm
  • Dimensioni cucchiaio:
    20×25 mm