Spatole, con terminale a cucchiaio
Supplier: KARTELL
Certificates
About this item
In poliammide, rinforzata con fibra di vetro, rosso.
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Resistenza termica fino a 100 °C (per breve tempo fino a 180 °C)
- Robuste, pieghevoli
Certifications: DIN 12890
Frequently Bought Together