Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbassalingua
Abbassalingua
Tongue depressor, non sterile, in small box, 150 mm, 18 mm
Codice catalogo HECH44365020
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Abbassalingua
Codice catalogo HECH44365020
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Abbassalingua
Abbassalingua
Tongue depressor, non sterile, in small box, 150 mm, 18 mm
Price
SFr. 7.20
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
In legno.
  • Bordi lisci arrotondati
  • Finitura pulita, senza schegge
  • Inodore e insapore
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
  • Larghezza:
    18 mm
  • Descrizione:
    Tongue depressor, non sterile, in small box
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Seq:
    02