Orders LinkContactUsLinkComponent
Microarray slides, HTA™
Microarray slides, HTA™
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microarray slides, HTA™
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Certificates
Microarray slides, HTA™
Microarray slides, HTA™
5 varianti
Product Details & Documents
The HTA™ 1 can be used for the processing of one sample. The HTA™ 12 are partitioned into 12 flat compartments, each with a printable surface of 6×6 mm and a low well rim of 0,5 mm. Twelve samples can be processed simultaneously.
  • Multifunctional 3-D amino, 3-D aldehyde or 3-D epoxy surface functionality
  • Low well rim of only 0,5 mm, low auto-fluorescence
  • Plastic plates for high-throughput microarrays
Combine the advantages of the universal microplate platform with microarrays for diagnostic applications due to identical well geometry compared with a standard 96-well microplate.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • N. di pozzetti
    Disponibilità
    Price
  • 731-3021
    3-D amino microarray slides
    3-D amino microarray slides
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 383.00
    SFr. 383.00
    1 * 5 ST
       SFr. 383.00
  • 731-3013
    3-D amino microarray slides
    3-D amino microarray slides
    12
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 459.00
    SFr. 459.00
    1 * 5 ST
       SFr. 459.00
  • 731-3014
    3-D aldehyde microarray slides
    3-D aldehyde microarray slides
    12
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 459.00
    SFr. 459.00
    1 * 5 ST
       SFr. 459.00
  • 731-3010
    1, superficie 3D
    1, superficie 3D
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 377.00
    SFr. 377.00
    1 * 5 ST
       SFr. 377.00
  • 731-3012
    Multifunctional microarray slides
    Multifunctional microarray slides
    12
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 5 ST
       SFr. 176.00