ContactUsLinkComponent
Sealing tape, light blocking, non-fluorescent, Nunc™
  731-0750
   Produzione a basso impatto
undefined
Sealing tape, light blocking, non-fluorescent, Nunc™
  731-0750
   Produzione a basso impatto
  • Proprietà ottica:
    Light blocking
  • Descrizione:
    Nastro sigillante, blocco della luce
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    50
Vinyl film with pressure sensitive acrylate adhesive. For application to plate top or bottom, to protect light sensitive samples.
  • Temperature stable from −40 to +80 °C
  • Non-pierceable by pipette
Colour: black
External L×W: 123×79 mm