Orders LinkContactUsLinkComponent
Adhesive seals
Adhesive seals
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Adhesive seals
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Adhesive seals
2 varianti
Product Details & Documents
These adhesive seals offer an alternative to heat seals or sealing mats. EASYseal™ is a transparent adhesive film designed to cover microplates to protect samples from evaporation and contamination. It is suitable for routine laboratory use, including ELISA applications. BREATHseal™ is a gas permeable, pierceable membrane coated with an acrylic adhesive. It is ideal for bacterial, yeast and cell culture applications, assuring the protection of cell contents from contamination whilst maintaining oxygenation.
  • Free from RNase, DNase and human DNA
  • Non pyrogenic
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 736-0127
  • GREI676001BE
  • GREI676050_100
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Proprietà ottica
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • 736-0127
    Pellicola adesiva EASYseal, non sterile, 80×140 mm
    Pellicola adesiva EASYseal, non sterile, 80×140 mm
    Transparent
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 95.30
    SFr. 95.30
    1 * 100 ST
       SFr. 95.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0127
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • GREI676001BE
    EASYseal adhesive film, non sterile, 80×140 mm
    EASYseal adhesive film, non sterile, 80×140 mm
    Transparent
    -
    Discontinued
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI676001BE
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • GREI676050_100
    BREATHseal adhesive film, non sterile
    BREATHseal adhesive film, non sterile
    Transparent
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 94.30
    SFr. 94.30
    1 * 100 ST
       SFr. 94.30
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI676050_100
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Produzione a basso impatto