VWR®, Pellicola sigillante e tappetini sigillanti per piastre PCR
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
I tappetini in silicone trasparente si adattano alla maggior parte delle piastre PCR da 96 pozzetti.
- Sustainable design based on virgin resins
- Can be cleaned and reused
- Autoclavable at 121 °C
Progettato per ridurre l'evaporazione durante il ciclo delle piastre da 96 pozzetti.
Specifications
- Catalog No:
- 732-0589
- 732-0590
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili
- Produzione a basso impatto, Imballi sostenibili