Pellicola sigillante, Axygen® AxySeal
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
Base in poliestere con adesivo acrilico applicato in modo uniforme e costante per eliminare l'effetto di bordo in saggi ELISA. Ideale per sigillare piastre per coltura di tessuti, per l’incubazione e la conservazione a breve termine, per il trasporto e il contenimento di soluzioni a rischio biologico.
- Nessun effetto sul bordo (edge effect) nei test ELISA
- Intervallo di temperature da −40 a +104 °C
Frequently Bought Together