Sessola
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Informazioni su questo articolo
In HDPE, colore naturale. Con estremità piatta e smussata.
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Buona resistenza termica
- Robusta e infrangibile
2 varianti
Product Details & Documents
In HDPE, colore naturale. Con estremità piatta e smussata.
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Buona resistenza termica
- Robusta e infrangibile