Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole
 :   KARTELL
Sessole
 :  KARTELL
Sessole
Sessole
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
  • Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
  • Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
Product Family Options
  • Capacità
    Lunghezza
  • 10 ml
    100 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 24.50
    SFr. 24.50
    1 * 12 ST
       SFr. 24.50
  • 25 ml
    137 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 34.10
    SFr. 34.10
    1 * 12 ST
       SFr. 34.10
  • 50 ml
    164 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 85.50
    SFr. 85.50
    1 * 12 ST
       SFr. 85.50
  • 100 ml
    200 mm
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 77.50
    SFr. 77.50
    1 * 12 ST
       SFr. 77.50
  • 250 ml
    260 mm
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 82.40
    SFr. 82.40
    1 * 6 ST
       SFr. 82.40
  • 500 ml
    315 mm
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 192.00
    SFr. 192.00
    1 * 6 ST
       SFr. 192.00
  • 1000 ml
    400 mm
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 230.00
    SFr. 230.00
    1 * 6 ST
       SFr. 230.00