Forbici universali, ricurve
Codice catalogo 233-1152
Nome del fornitore: HAMMACHER KARL
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Acciaio inossidabile, con impugnature in plastica.
- Per molteplici applicazioni, ideali per il taglio di cartone e pellicole metalliche
- Resistente alla corrosione, autoclavabili
- Facili da utilizzare