Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Curved Base Stand
VWR®, Curved Base Stand
Base di appoggio curva
Codice catalogo 241-0104
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Curved Base Stand
Codice catalogo 241-0104
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Curved Base Stand
VWR®, Curved Base Stand
Base di appoggio curva
Price
140.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stativo in ghisa con rivestimento in PU, asta in acciaio di alta qualità 500×12 mm.
  • La speciale forma dello stativo ne garantisce la particolare solidità e stabilità
The rod can be removed, has M8 thread, and is fixed from below with a washer and a nut.
Specifiche
  • Descrizione:
    Base di appoggio curva